(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: (S)-3-Boc-aminopiperidine, (S)-tert-Butyl piperidin-3-ylcarbamate, tert-butyl N-[(3S)-piperidin-3-yl]carbamate
H26957.03 H26957.06
H26957.03EA 73.3 EUR
H26957.03 H26957.06
(S)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Purity: 97% CAS No.: 216854-23-8 Molecular Formula: C10H20N2O2 Formula Weight: 200.28 Melting Point: 122-127° Optical Rotation: -15.0° (c=1 in MeOH)
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Pto. de fusión: 122…127 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093383
Núm. CAS: 216854-23-8