(S)-3-(Boc-amino)piperidine ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
B3660-1G
B3660-5G
TCIAB3660-1GEA
23
EUR
TCIAB3660-1G
TCIAB3660-5G
(S)-3-(Boc-amino)piperidine ≥98.0% (por GC)
(S)-3-(Boc-amino)piperidine
Formula:
C₁₀H₂₀N₂O₂ |
Número MDL:
MFCD03093383 Núm. CAS: 216854-23-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 97.0 % |
Melting point | 118.0 to 125.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -12.0 to -16.0 deg (C=1, EtOH) |