4-(Boc-amino)piperidine 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
Sinónimos: 4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidine, tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate, tert-butyl N-(piperidin-4-yl)carbamate, 4-Boc-Aminopiperidine, 4-N-BOC-Aminopiperidine
367620050 367620250
ACRO367620050EA 160 EUR
ACRO367620050 ACRO367620250
4-(Boc-amino)piperidine 98%
4-(Boc-amino)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Pto. de fusión: 162…166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00798171
Núm. CAS: 73874-95-0
UN: 3259
ADR: 8,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 160 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %