4-(Boc-amino)piperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-N-(tert-Butoxycarbonyl)aminopiperidine, tert-Butyl piperidin-4-ylcarbamate, tert-butyl N-(piperidin-4-yl)carbamate, 4-Boc-Aminopiperidine, 4-N-BOC-Aminopiperidine
B2319-1G B2319-5G
TCIAB2319-1GEA 29 EUR
TCIAB2319-1G TCIAB2319-5G
4-(Boc-amino)piperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Boc-amino)piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Número MDL: MFCD00798171
Núm. CAS: 73874-95-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3cd791652ef83ef51aa8d886366196491be85a6e&vid=3cd791652ef83ef51aa8d886366196491be85a6e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 158.0 to 162.0 deg-C