4-Amino-1-boc-piperidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: tert-Butyl 4-Amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-tert-butoxycarbonylpiperidine, tert-Butyl 4-aminopiperidine-1-carboxylate, N-Boc-4-piperidineamine, tert-Butyl 4-amino-1-piperidinecarboxylate, 4-Amino-1-Boc-piperidine, 4-Amino-1-piperidinecarboxylic acid tert-Butyl Ester
A2045-1G A2045-5G
TCIAA2045-1GEA 31 EUR
TCIAA2045-1G TCIAA2045-5G
4-Amino-1-boc-piperidine ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Amino-1-Boc-piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,28 g/mol
Número MDL: MFCD01076201
Núm. CAS: 87120-72-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6c09add56dea5019957382efdcea454af528872d&vid=6c09add56dea5019957382efdcea454af528872d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 43.0 to 49.0 deg-C