(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H52771.03
H52771.06
H52771.03EA
70.7
EUR
H52771.03
H52771.06
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine ≥97%
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Purity: 97%
CAS No.: 143900-44-1
Molecular Formula: C10H19NO3
Formula Weight: 201.27
Flash Point:
Formula:
C₁₀H₁₉NO₃ Pto. de fusión: 46…50 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD04115307 Núm. CAS: 143900-44-1 |