4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
4-Benzyloxy-3,5-dimethylbenzaldehyde
B22067.03
B22067.06
B22067.03EA
44.7
EUR
B22067.03
B22067.06
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde 95%
4-(Benzyloxy)-3,5-dimethylbenzaldehyde
Purity: 95%
CAS No.: 144896-51-5
Molecular Formula: C16H16O2
Formula Weight: 240.30
Flash Point:
Formula:
C₁₆H₁₆O₂ MW: 240,30 g/mol Pto. Ebullición: 162…163 °C (1 mmHg) Densidad: 1,10 Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00800683 Núm. CAS: 144896-51-5 |