2-Hydroxy-5-methylbenzophenone ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
H1008-25G H1008-5G
TCIAH1008-25GEA 200 EUR
TCIAH1008-25G TCIAH1008-5G
2-Hydroxy-5-methylbenzophenone ≥97.0% (por GC)
2-Hydroxy-5-methylbenzophenone
Formula: C₁₄H₁₂O₂
Número MDL: MFCD00002379
Núm. CAS: 1470-57-1
EINECS: 216-002-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=250af38f0d8e2d7f1c3de55d754b9b643f0b156f&vid=250af38f0d8e2d7f1c3de55d754b9b643f0b156f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light orange to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 81.0 to 85.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency