3,4-Dimethylbenzophenone ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
B20965.14
B20965.22
B20965.14EA
45.1
EUR
B20965.14
B20965.22
3,4-Dimethylbenzophenone ≥99%
3,4-Dimethylbenzophenone
Purity: 99%
CAS No.: 2571-39-3
Molecular Formula: C15H14O
Formula Weight: 210.28
Flash Point:
Formula:
C₁₅H₁₄O Pto. Ebullición: 335 °C Pto. de fusión: 44…47 °C Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008525 Núm. CAS: 2571-39-3 EINECS: 219-916-9 |