2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
T1232-25G
T1232-5G
TCIAT1232-25GEA
286
EUR
TCIAT1232-25G
TCIAT1232-5G
2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone ≥96.0% (por GC)
2,2',4,4'-Tetramethylbenzophenone
Formula:
C₁₇H₁₈O Pto. Ebullición: 188°C |
Número MDL:
MFCD00060094 Núm. CAS: 3478-88-4 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Yellow to Green clear liquid |
Purity (GC) | min. 96.0 % |