3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A11164.06
A11164.03
A11164.06EA
237
EUR
A11164.06
A11164.03
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone ≥98%
3,3',5,5'-Tetrakis(trifluoromethyl)benzophenone
Purity: 98%
CAS No.: 175136-66-0
Molecular Formula: C17H6F12O
Formula Weight: 454.22
Melting Point: 139-140°
MDL No.: MFCD00042474
Formula:
C₁₇H₆F₁₂O Pto. de fusión: 139…140 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042474 Núm. CAS: 175136-66-0 |