(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
D3676-25G
D3676-5G
TCIAD3676-25GEA
84
EUR
TCIAD3676-25G
TCIAD3676-5G
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide ≥98.0% (por GC)
(S)-(+)-2,2-Dimethylcyclopropanecarboxamide
Formula:
C₆H₁₁NO |
Número MDL:
MFCD00216614 Núm. CAS: 75885-58-4 EINECS: 278-334-3 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 135.0 to 140.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | +78.0 to +88.0 deg (C=1, methanol) |