Allantoin 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos: 1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
102841000 102845000
ACRO102841000EA 39 EUR
ACRO102841000 ACRO102845000
Allantoin 98%
Allantoin
Formula: C₄H₆N₄O₃
MW: 158,12 g/mol
Pto. de fusión: 230 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005260
Núm. CAS: 97-59-6
EINECS: 202-592-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %
Titration with HClO4 ≥98.5 %