Allantoin ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Sinónimos:
1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
A15571.30
A15571.0B
A15571.0I
A15571.30EA
58
EUR
A15571.30
A15571.0B
A15571.0I
Allantoin ≥98%
Allantoin
Purity: 98%
CAS No.: 97-59-6
Molecular Formula: C4H6N4O3
Formula Weight: 158.12
Melting Point: ca 230° dec.
Beilstein Reference: 102364
Merck Reference: 14,258
MDL No.: MFCD00005260
Formula:
C₄H₆N₄O₃ MW: 158,12 g/mol Pto. de fusión: ∼ 230 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005260 Núm. CAS: 97-59-6 EINECS: 202-592-8 Índice Merck: 14,258 |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)