Allantoin
Proveedor: Merck
Sinónimos: 1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
1.01015.5001 1.01015.9025
1.01015.5001EA 580 EUR
1.01015.5001 1.01015.9025
Allantoin
Allantoin
Formula: C₄H₆N₄O₃
MW: 158,12 g/mol
Número MDL: MFCD00005260
Núm. CAS: 97-59-6
EINECS: 202-592-8