Allantoin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
1-(2,5-Dioxoimidazolidin-4-yl)urea
A0211-25G
A0211-500G
TCIAA0211-25GEA
16
EUR
TCIAA0211-25G
TCIAA0211-500G
Allantoin ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Allantoin
Formula:
C₄H₆N₄O₃ MW: 158,12 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005260 Núm. CAS: 97-59-6 EINECS: 202-592-8 Índice Merck: 14,00258 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |
Solubility in hot Water | almost transparency |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)