1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
L16606.09
L16606.18
L16606.09EA
118
EUR
L16606.09
L16606.18
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltrichlorosilane
Purity: 97%
CAS No.: 78560-45-9
Molecular Formula: CF3(CF2)5(CH2)2SiCl3
Formula Weight: 481.55
Flash Point: 87°(189°F)
Refractive Index: 1.3520
Boiling Point: 192°
Beilstein Reference: 6154526
UN No.: 2987
MDL No.: MFCD00042363
Formula:
C₈H₄Cl₃F₁₃Si MW: 481,55 g/mol Pto. Ebullición: 192 °C Densidad: 1,638 Pto. de inflamación: 87 °C (189 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042363 Núm. CAS: 78560-45-9 EINECS: 278-947-6 UN: 2987 ADR: 8,II |