1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24620.06
B24620.14
B24620.06EA
115
EUR
B24620.06
B24620.14
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane ≥97%
1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyltriethoxysilane
Purity: 97%
CAS No.: 51851-37-7
Molecular Formula: C14H19F13O3Si
Formula Weight: 510.37
Flash Point: 97°(206°F)
Refractive Index: 1.345
Melting Point:
Formula:
C₁₄H₁₉F₁₃O₃Si Pto. Ebullición: 220 °C Pto. de fusión: < –38 °C Densidad: 1,333 Pto. de inflamación: 97 °C (206 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042333 Núm. CAS: 51851-37-7 EINECS: 257-473-3 |