1H,1H,2H,2H-Perfluorooctyldimethylchlorosilane ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
Purity: 97%
CAS No.: 102488-47-1
Molecular Formula: C10H10ClF13Si
Formula Weight: 440.71
Flash Point: 52°(180°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.461
Refractive Index: 1.3453
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point: 189-191°
Beilstein Reference: 7040835
UN No.: 2986
MDL No.: MFCD00042359
Formula:
C₁₀H₁₀ClF₁₃Si Pto. Ebullición: 189…191 °C Densidad: 1,461 Pto. de inflamación: 52 °C (180 °F) Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00042359 Núm. CAS: 102488-47-1 ADR: 8,II |