2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
219020050
219020250
219021000
ACRO219020050EA
159
EUR
ACRO219020050
ACRO219020250
ACRO219021000
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride 90% tech. estabilizado
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Formula:
C₆H₁₅ClOSi MW: 166,72 g/mol Pto. Ebullición: 57…59 °C (8 mmHg) Densidad: 0,94 g/cm³ Pto. de inflamación: 46 °C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009919 Núm. CAS: 76513-69-4 EINECS: 278-483-4 UN: 2920 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4340 to 1.4380 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥88 % |
Stabilizer | ≤200 ppm Diisopropylethylamine |