2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride tech. 90% estabilizado
Proveedor: Thermo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
Estabilización:
Stabilised with N-ethyldiisopropylamine (N,N-diisopropylethylamine) 0,1%
H55074.03
H55074.06
H55074.03EA
61.6
EUR
H55074.03
H55074.06
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride tech. 90% estabilizado
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane is used in the preparation of SEM [2-(trimethylsilyl)ethoxy]methyl]-ethers. It serves as a phenol protecting group in the synthesis of laterifluorones. Further, it reacts with 1H-imidazole to prepare 1-(2-trimethylsilanyl-ethoxymethyl)-1H-imidazole.
Formula:
C₆H₁₅ClOSi MW: 166,72 g/mol Pto. Ebullición: 170…172 °C Densidad: 0,942 Pto. de inflamación: 46 °C (115 °F) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009919 Núm. CAS: 76513-69-4 EINECS: 278-483-4 UN: 2920 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Assay (GC) | >88.0% |