2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
Estabilización:
Stabilised with diisopropylethylamine
C1339-25ML
C1339-5ML
TCIAC1339-25MLEA
261
EUR
TCIAC1339-25ML
TCIAC1339-5ML
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride ≥95.0% (por GC) estabilizado
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl chloride
Formula:
C₆H₁₅ClOSi MW: 166,72 g/mol Pto. Ebullición: 59°C Pto. de inflamación: 46°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00009919 Núm. CAS: 76513-69-4 EINECS: 278-483-4 UN: 2920 ADR: 8,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |