9,12-Octadecadiynoic Acid
Proveedor: Cayman Chemical
90400-1 90400-10 90400-5
CAYM90400-1EA 112 EUR
CAYM90400-1 CAYM90400-10 CAYM90400-5
9,12-Octadecadiynoic Acid
9,12-Octadecadiynoic acid
Formula: C₁₈H₂₈O₂
Número MDL: MFCD00797685
Núm. CAS: 2012-14-8