Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
A18491.06
A18491.14
A18491.06EA
41.5
EUR
A18491.06
A18491.14
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal ≥99%
Phthalimidoacetaldehyde diethyl acetal
Purity: 99%
CAS No.: 78902-09-7
Molecular Formula: C14H17NO4
Formula Weight: 263.30
Melting Point: 71-74°
Beilstein Reference: 215793
Formula:
C₁₄H₁₇NO₄ Pto. de fusión: 71…74 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005901 Núm. CAS: 78902-09-7 |