1,4-Benzodioxane-6-boronic acid 97%
Proveedor: Thermo Scientific
|
Atención
|
L20296.03
L20296.06
L20296.03EA
67.3
EUR
L20296.03
L20296.06
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid 97%
1,4-Benzodioxane-6-boronic acid
Purity: 97%
CAS No.: 164014-95-3
Molecular Formula: C8H9BO4
Formula Weight: 179.97
Beilstein Reference: 7478648
MDL No.: MFCD01009696
Formula:
C₈H₉BO₄ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01009696 Núm. CAS: 164014-95-3 |