3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
Sinónimos: 3,4-(Methylenedioxy)benzeneboronic acid, Benzo[d][1,3]dioxol-5-ylboronic acid
359580010 359580050
ACRO359580010EA 46.3 EUR
ACRO359580010 ACRO359580050
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid 98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Formula: C₇H₇BO₄
MW: 165,94 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01009695
Núm. CAS: 94839-07-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH 97.5 to 106.0 %