3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B24217.03
B24217.06
B24217.14
B24217.03EA
58.6
EUR
B24217.03
B24217.06
B24217.14
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid ≥98%
3,4-(Methylenedioxy)phenylboronic acid
Purity: 98%
CAS No.: 94839-07-3
Molecular Formula: C7H7BO4
Formula Weight: 165.94
Melting Point: 239-243°
Beilstein Reference: 5523347
Formula:
C₇H₇BO₄ Pto. de fusión: 239…243 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD01009695 Núm. CAS: 94839-07-3 |