2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(6-Aminobenzo[d][1,3]dioxol-5-yl)ethanone, 5-Acetyl-6-amino-1,3-benzodioxole, 6'-Amino-3',4'-(methylenedioxy)acetophenone
A1356-5G A1356-BULK
TCIAA1356-5GEA 47 EUR
TCIAA1356-5G TCIAA1356-BULK
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2'-Amino-4',5'-methylenedioxyacetophenone
Formula: C₉H₉NO₃
MW: 179,1727 g/mol
Número MDL: MFCD00075855
Núm. CAS: 28657-75-2
EINECS: 249-131-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cd1d82fcd3d047ae4548620dc710ffefa7445799&vid=cd1d82fcd3d047ae4548620dc710ffefa7445799&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 170.0 to 174.0 deg-C