(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
A13096.06 A13096.14 A13096.22
A13096.06EA 28.5 EUR
A13096.06 A13096.14 A13096.22
(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(Cyanomethyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98+% CAS No.: 4336-70-3 Molecular Formula: NCCH2P(C6H5)3Cl Formula Weight: 337.79 Melting Point: ca 270° dec. Beilstein Reference: 6222047 UN No.: 3439 MDL No.: MFCD00031672
Formula: C₂₀H₁₇ClNP
MW: 337,79 g/mol
Pto. de fusión: ∼ 270 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00031672
Núm. CAS: 4336-70-3
EINECS: 224-383-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III