(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
B25609.06
B25609.14
B25609.06EA
35
EUR
B25609.06
B25609.14
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(2-Carboxyethyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98%
CAS No.: 36626-29-6
Molecular Formula: HO2CCH2CH2P(C6H5)3Cl
Formula Weight: 370.81
Melting Point: 197-201°
MDL No.: MFCD00185663
Formula:
C₂₁H₂₀ClO₂P Pto. de fusión: 197…201 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00185663 Núm. CAS: 36626-29-6 |