Diphenylphosphoryl azide 98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
409040250 409041000 409045000
ACRO409040250EA 103 EUR
ACRO409040250 ACRO409041000 ACRO409045000
Diphenylphosphoryl azide 98%
Diphenylphosphoryl azide
Formula: C₁₂H₁₀N₃O₃P
Pto. Ebullición: 157 °C (,2 mmHg)
Densidad: 1,273 g/cm³
Pto. de inflamación: 112 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00001987
Núm. CAS: 26386-88-9
EINECS: 247-644-0
UN: 3278
ADR: 6.1,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Clear yellow to amber Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5520 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %