6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
32791.14 32791.22 32791.36
32791.14EA 47.2 EUR
32791.14 32791.22 32791.36
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid ≥99%
6-O-Palmitoyl-L-ascorbic acid
Purity: 99% CAS No.: 137-66-6 Molecular Formula: C22H38O7 Formula Weight: 414.52 Physical Form: Crystalline Odour: Pleasant MDL No.: MFCD00005377
Formula: C₂₂H₃₈O₇
Pto. Ebullición: ∼250 °C
Pto. de fusión: 113…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005377
Núm. CAS: 137-66-6
EINECS: 205-305-4