2,3-Dimethylmaleic anhydride 97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
116390050 116390500
ACRO116390050EA 79.1 EUR
ACRO116390050 ACRO116390500
2,3-Dimethylmaleic anhydride 97%
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Formula: C₆H₆O₃
Pto. de fusión: 91…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005523
Núm. CAS: 766-39-2
EINECS: 212-165-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 91 to 96 °C
Titration with TBAH ≥96.0 %
Chloride (Cl) ≤5 ppm
Nitrite (NO2) (Limit about 5 ppm) Passes test
Phosphate (PO4) ≤5 ppm
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤2 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Insoluble matter ≤0.005 %