2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
L12919.06 L12919.14
L12919.06EA 76.7 EUR
L12919.06 L12919.14
2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥97%
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Purity: 97% CAS No.: 766-39-2 Molecular Formula: C6H6O3 Formula Weight: 126.11 Melting Point: 93-96° Boiling Point: 222-223° MDL No.: MFCD00005523
Formula: C₆H₆O₃
Pto. Ebullición: 222…223 °C
Pto. de fusión: 93…96 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005523
Núm. CAS: 766-39-2
EINECS: 212-165-8