2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
D3473-25G
D3473-5G
TCIAD3473-25GEA
142
EUR
TCIAD3473-25G
TCIAD3473-5G
2,3-Dimethylmaleic anhydride ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2,3-Dimethylmaleic anhydride
Formula:
C₆H₆O₃ Pto. Ebullición: 119°C |
Número MDL:
MFCD00005523 Núm. CAS: 766-39-2 EINECS: 212-165-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Methanolysis Method) | min. 98.0 % |
Melting point | 93.0 to 97.0 deg-C |