4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
4-Bromo-3-methylpyrazole
B3522-1G
B3522-5G
TCIAB3522-1GEA
24
EUR
TCIAB3522-1G
TCIAB3522-5G
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3-methyl-1H-pyrazole
Formula:
C₄H₅BrN₂ MW: 161,01 g/mol |
Número MDL:
MFCD00005241 Núm. CAS: 13808-64-5 EINECS: 237-456-7 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 96.0 % |
Melting point | 74.0 to 80.0 deg-C |