4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
371790010 371790050
ACRO371790010EA 65.8 EUR
ACRO371790010 ACRO371790050
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole 97%
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅IN₂
MW: 208,0000 g/mol
Pto. de fusión: 61…67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05663860
Núm. CAS: 39806-90-1
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Off-white Semitransparent crystals or crystalline needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 61 to 67 °C
GC ≥96.0 %