4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0829-1G I0829-5G
TCIAI0829-1GEA 40 EUR
TCIAI0829-1G TCIAI0829-5G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole ≥98.0% (por GC)
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formula: C₄H₅IN₂
MW: 208,0000 g/mol
Número MDL: MFCD05663860
Núm. CAS: 39806-90-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0f9a7d83b2415dc3209615ba7fdf9744fffc258c&vid=0f9a7d83b2415dc3209615ba7fdf9744fffc258c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 62.0 to 66.0 deg-C