4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Sinónimos:
4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
A11759.06
A11759.14
A11759.22
A11759.06EA
48.7
EUR
A11759.06
A11759.14
A11759.22
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98%
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Purity: 99%
CAS No.: 3398-16-1
Molecular Formula: C5H7BrN2
Formula Weight: 175.03
Melting Point: 118-123°
Beilstein Reference: 108534
Formula:
C₅H₇BrN₂ Pto. de fusión: 118…123 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00005242 Núm. CAS: 3398-16-1 EINECS: 222-263-2 |