4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Bromo-3,5-dimethylpyrazole
B3306-25G B3306-5G
TCIAB3306-25GEA 55 EUR
TCIAB3306-25G TCIAB3306-5G
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Bromo-3,5-dimethyl-1H-pyrazole
Formula: C₅H₇BrN₂
MW: 175,03 g/mol
Número MDL: MFCD00005242
Núm. CAS: 3398-16-1
EINECS: 222-263-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 121.0 to 125.0 deg-C