3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 96%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
A10621.03
A10621.06
A10621.03EA
26.4
EUR
A10621.03
A10621.06
3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole 96%
3-Amino-4-bromo-5-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 96%
CAS No.: 2845-78-5
Molecular Formula: C9H8BrN3
Formula Weight: 238.09
Odour: Odourless
Melting Point: 111-117°
MDL No.: MFCD00082666
Formula:
C₉H₈BrN₃ Pto. de fusión: 111…117 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00082666 Núm. CAS: 2845-78-5 |