4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H32612.MD
H32612.03
H32612.MDEA
129
EUR
H32612.MD
H32612.03
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole 95%
4-Iodo-1-phenyl-1H-pyrazole
Purity: 95%
CAS No.: 23889-85-2
Molecular Formula: C9H7IN2
Formula Weight: 270.07
MDL No.: MFCD11707168
Formula:
C₉H₇IN₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD11707168 Núm. CAS: 23889-85-2 |