2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
Proveedor: Thermo Scientific
Atención
H26976.MD H26976.03
H26976.MDEA 320 EUR
H26976.MD H26976.03
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester 95%
2-Hydroxy-5-pyrimidineboronic acid pinacol ester
Purity: 95% CAS No.: 1073354-84-3 Molecular Formula: C10H15BN2O3 Formula Weight: 222.05 Melting Point: 201-204° MDL No.: MFCD09037497
Formula: C₁₀H₁₅BN₂O₃
MW: 222,05 g/mol
Pto. de fusión: 201…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD09037497
Núm. CAS: 1073354-84-3