5-Pyrimidineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
P1759-1G
P1759-100MG
TCIAP1759-1GEA
122
EUR
TCIAP1759-1G
TCIAP1759-100MG
5-Pyrimidineboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
5-Pyrimidineboronic acid
Formula:
C₄H₅BN₂O₂ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD03002366 Núm. CAS: 109299-78-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 95.0 to 117.0 % |