5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atención
|
H29212.09
H29212.03
H29212.09EA
312
EUR
H29212.09
H29212.03
5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate ≥97%
5-Pyrimidineboronic acid hemihydrate
Purity: 97%
CAS No.: 696602-91-2
Molecular Formula: C4H5BN2O2.0.5H2O
Formula Weight: 132.91 (123.91anhy)
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Melting Point:
Formula:
C₄H₅BN₂O₂·0.5H₂O Pto. de fusión: >300 °C |
Número MDL:
MFCD03002366 Núm. CAS: 696602-91-2 |