Trithiocyanuric acid 95%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Trimercaptotriazine
140530050 140530250
ACRO140530050EA 28.7 EUR
ACRO140530050 ACRO140530250
Trithiocyanuric acid 95%
Trithiocyanuric acid
Formula: C₃H₃N₃S₃
Pto. de fusión: >300 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006052
Núm. CAS: 638-16-4
EINECS: 211-322-8
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94.0 %
GC ≥97.5 %