Trithiocyanuric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Trimercaptotriazine
T0935-500G
T0935-25G
T0935-100G
TCIAT0935-500GEA
128
EUR
TCIAT0935-500G
TCIAT0935-25G
TCIAT0935-100G
Trithiocyanuric acid ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Trithiocyanuric acid
Formula:
C₃H₃N₃S₃ |
Número MDL:
MFCD00006052 Núm. CAS: 638-16-4 EINECS: 211-322-8 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light yellow to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |