Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III) ≥98%
Proveedor: Thermo Scientific
Peligro
acondicionado en Argón
44421.03 44421.06
44421.03EA 133 EUR
44421.03 44421.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]erbium(III)
Purity: 98% CAS No.: 103457-72-3 Molecular Formula: C18H54ErN3Si6 Formula Weight: 648.41 Physical Form: Powder- Packaged under argon Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: Pink Melting Point: 166° UN No.: 3396 MDL No.: MFCD00271002
Formula: C₁₈H₅₄ErN₃Si₆
MW: 648,41 g/mol
Pto. de fusión: 166 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00271002
Núm. CAS: 103457-72-3
UN: 3396
ADR: 4.3,II