Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III) ≥98%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
|
Peligro
|
44359.03
44359.06
44359.03EA
129
EUR
44359.03
44359.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III) ≥98%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]gadolinium(III)
Purity: 98%
CAS No.: 35789-03-8
Molecular Formula: C18H54GdN3Si6
Formula Weight: 638.41
Physical Form: Powder
Sensitivity: Moisture Sensitive
UN No.: 3396
MDL No.: MFCD03427091
Formula:
C₁₈H₅₄GdN₃Si₆ Pto. de fusión: 161…167 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03427091 Núm. CAS: 35789-03-8 UN: 3396 ADR: 4.3,II |