Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III) ≥97%
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Peligro
44381.03 44381.06
44381.03EA 162 EUR
44381.03 44381.06
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III) ≥97%
Tris[N,N-bis(trimethylsilyl)amide]lanthanum(III)
Purity: 97% CAS No.: 175923-07-6 Molecular Formula: C18H54LaN3Si6 Formula Weight: 620.06 Flash Point: 2°(36°F) Physical Form: Powder Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White Melting Point: 149-152° UN No.: 3396 MDL No.: MFCD00271009
Formula: C₁₈H₅₄LaN₃Si₆
Pto. de fusión: 149…152 °C
Pto. de inflamación: 2 °C (36 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00271009
Núm. CAS: 175923-07-6
UN: 3396
ADR: 4.3,II